missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse Proprotein Convertase 9 DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30021351
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 15 Platten)
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30021351 1 Kit (für 15 Platten) 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30021351 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DY3985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1333.60 CHF
    1237.95 CHF / 1 Sets
    Sparen 95.65 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Proprotein Convertase 9 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Mouse Proprotein Convertase 9 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse Proprotein Convertase 9/PCSK9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA Development Kit
Menge 1 Kit (für 15 Platten)
Spezies Mouse
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 31.20 to 2000 pg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 100102
Produktlinie R&D Systems
Synonym EC 3.4.21, EC 3.4.21.111, FH3, FH3neural apoptosis regulated convertase 1, FHCL3, HCHOLA3, hypercholesterolemia, autosomal dominant 3, LDLCQ1, NARC1, NARC-1, NARC-1 convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein, NARC1EC 3.4.21.-, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, PCSK9, Proprotein convertase 9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.