Learn More
R&D Systems™ Mouse Plexin B2 (NP_620088.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18770277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18770277 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18770277 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 CHF
    1105.65 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 64.35 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen Plexin B2
Zugriffsnummer NP_620088.2
Gen-ID (Entrez) 23654
Gen-Alias MM1, MM1KIAA0315dJ402G11.3, Nbla00445, PLEXB2, plexin B2, plexin-B2, PLXNB2
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Mouse
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg