Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Placenta Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18261073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18261073 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18261073 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059666
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    463.00 CHF
    437.85 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 25.15 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Mouse Placenta Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Reproductive
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Total Protein - Mouse Normal Tissue: Placenta
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Normal
Kreuzreaktivität Maus
Wirtsspezies Mouse
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Mouse Placenta Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke