missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ Mouse Pdgfb (homodimer) Recombinant Protein Artikelnummer.: 16161650
Verfügbar ab: 14-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Abnova™ Mouse Pdgfb (homodimer) Recombinant Protein

Artikelnummer. 16161650
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16161650

Marke: Abnova™ P4803.10ug

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for Func, SDS-PAGE

Sequence: MSLGSLAAAEPAVIAECKTRTEVFQISRNLIDRTNANFLVWPPCVEVQRCSGCCNNRNVQCRASQVQMRPVQVRKIEIVRKKPIFKKATVTLEDHLACKCETIVTPRPVT

Spezifikation

Zugriffsnummer P31240
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Study, SDS-PAGE
Zusammensetzung Lyophilized
Gen-ID (Entrez) 18591
Molekulargewicht 24.6kDa
Name Pdgfb/Pdgfb (Mouse) Recombinant Protein
Vorbereitungsmethode Escherichia coli expression system
Menge 10 μg
Immunogen MSLGSLAAAEPAVIAECKTRTEVFQISRNLIDRTNANFLVWPPCVEVQRCSGCCNNRNVQCRASQVQMRPVQVRKIEIVRKKPIFKKATVTLEDHLACKCETIVTPRPVT
Lagerungsbedingungen Store at -20°C on dry atmosphere. After reconstitution with sterilized water, store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <0.1 EU/μg
Gen-Alias PDGF-B/Sis
Gebräuchliche Bezeichnung Pdgfb
Gensymbol Pdgfb
Biologische Aktivität The activity is determined by the dose-dependent proliferation in mouse 3T3 fibroblasts. The expected ED50 for this effect is 0.2-0.3ng/mL.
Spezies E. coli
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung None
Expressionssystem Escherichia coli expression system
Form Lyophilized
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ Mouse Pdgfb (homodimer) Recombinant Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt