Beschreibung
- Der Assay erkennt Maus PCSK9. Ein für PCSK9 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet.
- Das PCSK9-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer biotinylierter Antikörper für PCSK9 hinzugefügt, um das aufgenommene PCSK9-Protein zu erkennen.
- Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz.
- Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
- PCSK9, auch als NARC1 und PC9 bezeichnet, gehört zur Peptidase S8-Familie.
- PCSK9 wird durch mehrere Gewebe exprimiert und sezerniert, hauptsächlich jedoch durch Leber, Dünndarm und Niere (PMID 28587771). Es ist möglicherweise an der Differenzierung von kortikalen Neuronen beteiligt und spielt möglicherweise eine Rolle bei der Cholesterinhomöostase.
- PCSK9 ist ein Regulator des LDL-Rezeptors und der Plasmacholesterin-Konzentration (PMID: 26293463).
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | BC038085 |
| Assay-Bereich | 62,5 bis 4000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 11,9 pg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Nachweisverfahren | Sandwich ELISA, Doppelantikörper |
| Immunassay-Kit-Format | Beschichtetes ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Zielspezies | Maus |
| Gen-ID (Entrez) | 100102 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Human IL-4 ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine