Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18788903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18788903 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18788903 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059665
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    463.00 CHF
    437.85 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 25.15 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Mouse Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Digestive/Waste
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Reinheit Protein
Testspezifität Total Protein - Mouse Normal Tissue: Pancreas
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Normal
Kreuzreaktivität Maus
Wirtsspezies Mouse
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Mouse Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke