Learn More
Proteintech Maus-Osteoprotegerin/TNFRSF11B ELISA-Kit
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
Es ist ein sezerniertes Glykoprotein, das die Osteoklastogenese hemmt und an der Regulierung der Knochendichte beteiligt ist. Osteoprotegerin fungiert als Decoy-Rezeptor für den Rezeptoraktivator des nukleären Faktor-Kappa-B-Liganden (RANKL) und neutralisiert seine Funktion bei der Osteoklastogenese. Osteoprotegerin kann als löslicher Dekoy-Rezeptor für Tumor-Nekrose-Faktor (TNF)-bezogene Apoptose, die Ligand (TRAIL) induziert, fungieren und TRAIL-induzierte Apoptose hemmen. TRAIL blockiert die Osteoprotegerin-vermittelte Hemmung der Osteoklastogenese.
Spezifikation
Spezifikation
| Gen-ID (Entrez) | 18383 |
Sicherheit und Handhabung
- 96RXN Mouse Osteoprotegerin/TNFRSF11B ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine