missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse MMRN2 (NP_694767) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18717658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18717658 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18717658 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC2656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 CHF
    763.35 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 43.65 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.

  • The Mouse MMRN2 (NP_694767) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for MMRN2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The MMRN2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gen mMMRN2
Zugriffsnummer NP_694767
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Gen-ID (Entrez) 79812
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -80°C
Spezies Mouse
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.