Learn More
R&D Systems™ Mouse Mesothelin (NP_061345.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18702177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Förpackningsstorlek:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Förpackningsstorlek
18702177 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18702177 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    748.00 CHF
    706.65 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 41.35 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Gen Mesothelin
Zugriffsnummer NP_061345.1
Gen-ID (Entrez) 10232
Gen-Alias CAK1, CAK1 antigen, megakaryocyte potentiating factor, mesothelin, MPF, MPFSMRP, MSLN, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, SMR, soluble MPF mesothelin related protein
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Mouse
Menge 10 μg
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.