missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse MCP-3 ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Click to view available options
Menge:
10 × 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
This is a secreted chemokine which attracts macrophages during inflammation and metastasis. It is a member of the C-C subfamily of chemokines which are characterized by having two adjacent cysteine residues. The protein is an in vivo substrate of matrix metalloproteinase 2, an enzyme which degrades components of the extracellular matrix.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q03366 |
| Assay-Bereich | Lot-specific |
| Assay-Empfindlichkeit: | Lot-specific |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Colorimetric Microplate Reader |
| Gen-ID (Entrez) | 20306 |
| Gensymbol | CCL7 |
| Kitinhalt | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Marker oder Farbstoff | HRP |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur