Learn More
Mouse MCAM/CD146 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  R&D Systems MAB7718-SP
Artikelnummer. 18788809
  • 259.00 CHF / 25 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MCAM/CD146 Monoclonal specifically detects MCAM/CD146 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MCAM/CD146
Monoclonal
LYOPH
Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Q8R2Y2
MCAM
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse MCAM/CD146 Met1-Val563 Accession # Q8R2Y2
25 μg
Primary
Detects mouse MCAM/CD146 in direct ELISAs. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) MAdCAM-1 is observed, and no cross-reactivity with rmALCAM, rmNCAM, rmL1CAM, rmOCAM, rmTROP-2, recombinant human MCAM, or recombinant rat MCAM is observed.
Mouse
Purified
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
733216
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CD146, CD146 antigen, cell surface glycoprotein MUC18, Cell surface glycoprotein P1H12, L-Gicerin, melanoma adhesion molecule, melanoma cell adhesion moleculeS-endo 1 endothelial-associated antigen, Melanoma-associated antigen A32, Melanoma-associated antigen MUC18, MUC18, MUC18Gicerin
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
4162
Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only