Learn More
Invitrogen™ Maus-LXR-alpha (AA 35 bis 49), synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP272
Artikelnummer. 11594890
  • 224.54 CHF / 50 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Maus-LXR alpha (Reste 35 bis 49), synthetisches Peptid, PEP-272, von Invitrogen.
PEP-272 ist ein synthetisches Peptid aus 15 Aminosäuren, dessen Sequenz mit den Resten 35 bis 49 von Maus-LXR übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): T35-C-I-L-R-E-E-A-R-M-P-Q-S-T- G49 Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, LXR beta 2 , Katalog # PA1 bis 332. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
22259
gereinigt
LXR alpha (aa 35-49), Maus
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Lyophilisiert
Regelung
Ja
Peptid
RUO - research use only
Maus
Q9Z0Y9
0.5 mg/ml
Synthetisches Peptid
Peptid ohne Konservierungsmittel
Nr1h3
Kein Konservierungsmittel
50 μg
T35 - C - I - L - R - E - E - A - R - M - P - Q - S - T- G49
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Maus-LXR-alpha (AA 35 bis 49), synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg