missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse liver tissue lysate, Non-denatured; Abnova
Click to view available options
Menge:
200 μg
Packungsgröße:
200 Mikrogramm
Beschreibung
- Tissue: Liver
- Host: Mouse
- Lysis buffer: Modified RIPA lysis buffer: 50mM Tris-HCl pH 7.4, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF
- Storage buffer: In modified RIPA lysis buffer
Western Blotting, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Tissue | Leber |
| Beschreibung | Whole tissue lysate (non-denatured) |
| Lysepuffer | Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. |
| Vorbereitungsmethode | Tissue lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). The lysate was adjusted to 5 mg/ml. |
| Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Menge | 200 μg |
| Lagerungspuffer | In modified RIPA Lysis Buffer. |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur