missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-Leptin R

Artikelnummer. 17854230
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17854230

Marke: Invitrogen™ EM48RBX10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

Mouse Leptin R quantitates mouse Leptin R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Leptin R.

Der Leptin-(OB-R)-Rezeptor ist ein Mitglied der Superfamilie von Zytokin-Rezeptoren, die eine wichtige Rolle bei der Homöostase und Energiebilanz des Säugetierkörpergewichts spielt. Die Ligand-induzierte Aktivierung des OB-R durch das adipöse, gewebesezernierte Hormon Leptin scheint nachfolgende Signalereignisse durch die Januskinase-(JAK)-/Signalwandler und den Aktivator des Transkriptionswegs (STAT) zu aktivieren. Leptin kann extrazelluläre OB-R-Domänen homodimerisieren, während nachfolgende Signalereignisse bei Homodimerisierung intrazellulärer OB-R-Domänen ausgelöst werden. Es wurden mehrere Isoformen des OB-R beschrieben, die sich in Länge und Signalfähigkeit unterscheiden. RNA-Transkripte, die die lange Form von OB-R codieren, wurden im choroiden Plexus und im Hypothalamus gefunden, das als Kontrollzentrum für Sättigung und Energieverbrauch vorgeschlagen wurde. Mutationen in den Genen OB-R (db) oder Leptin (ob) der Maus haben gezeigt, dass sie zu früh einsetzender Fettleibigkeit führen. Zu den metabolischen Anomalien, die auf diese Genotypen zurückzuführen sind, gehören Hyperkortikoidämie, Hyperinsulinämie und Insulinresistenz, Hyperglykämie, veränderte ZNS-Aktivität, reduzierte metabolische Rate von braunem Fettgewebe und eine große Zunahme von weißem Fettgewebe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer B219; CD-Antigen CD295; CD295; CD295-Antigen; db; Diabetes; Fa; HuB219; HuB219.2; LEPR; LEP-R; Leprb; LEPRD; LEPROT; Leptin-Rezeptor; Leptin-Rezeptor (fettig); Leptin-Rezeptorgen-bezogenes Protein; Modb1; OB-Rezeptor; obese-ähnlich; obl; Obr; OB-R; OB-RGRP
Assay-Bereich 32 bis 8.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 32 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P48356
Gensymbol Lepr
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Leptinrezeptor
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt