Learn More
R&D Systems™ Mouse Layilin (NP_001028706) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18789857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18789857 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18789857 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC2768
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00 CHF
    325.50 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 19.50 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001028706
Gen-ID (Entrez) 143903
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Spezies Mouse
Menge 10 μg