missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse IL-3 DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30021946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30021946 15 x 96-Well-Platten 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30021946 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DY403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    911.13 CHF
    846.30 CHF / 1 Sets
    Sparen 64.83 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse IL-3 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Mouse IL-3 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA Development Kit
Menge 15 x 96-Well-Platten
Spezies Mouse
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 7.81 to 500 pg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 16187
Produktlinie R&D Systems
Synonym Hematopoietic growth factor, IL3, IL-3MGC79398, interleukin 3 (colony-stimulating factor, multiple), interleukin-3, Mast cell growth factor, mast-cell growth factor, MCGF, MCGFMGC79399, MULTI-CSF, multilineage-colony-stimulating factor, Multipotential colony-stimulating factor, P-cell stimulating factor, P-cell-stimulating factor
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Research Area Cytokines
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.