Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IL-27 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Entwickelt für die genaue und präzise Messung des murinen IL-27-Proteingehalts in Proben, einschließlich Serum und Zellkulturüberständen. Dieser ELISA weist eine 11.8%ige Kreuzreaktivität mit dem rekombinanten humanen IL-27-Protein und keine Kreuzreaktivität mit dem rekombinanten murinen IL-12 auf, wenn er ausreichend gespiked wird (100 ng/ml).
Marke:  Invitrogen™ 88-7274-22
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12692069
  • 257.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
19-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
Standard. Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
Beschichtungspuffer 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer
Assay-Verdünner. 5x konzentriert
Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP
Substratlösung. Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
Beschreibung
Beschreibung
Das Mouse IL-27 Ready-SET-Go! -ELISA-Set (mit oder ohne ELISA-Mikrotiterplatten mit hoher Affinitätsbindung) enthält die erforderlichen Reagenzien, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbent-Assays (ELISA)
  • Für optimale Ergebnisse aus diesem ELISA Ready-SET-Go! verwenden Sie bitte nur die im Set enthaltenen Komponenten. Der Austausch von Komponenten kann zu einer Signaländerung führen
Spezifikation
Spezifikation
Q8K3I6
ELISA-Kit
16-2,000 pg/mL
246779
RUO
2°C to 8°C
24 hr. 30 min.
Interleukin-27
Mouse
16 pg/mL
Colorimetric Microplate Reader
HRP
Biotin
ELISA
Capture Antibody: Pre-titrated; purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated; biotin-conjugated antibody, Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples, Coating Buffer: 10X PBS ELISA Coating Buffer, Assay Diluent: 5X concentrated, Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP, Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22; -44; -76; -86)
Serum, 100 μL|Supernatant, 100 μL
1 hr. 45 min.
Mouse
2 x 96 Tests
Supernatant
C87042, IL-17F, Ctla-8, Ctla8, IL-17, IL-17A, Il17
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke