Learn More
Invitrogen™ Maus IL-12 p70, rekombinantes Protein, eBioscience™
Rekombinantes Protein
Spezifikation
| Strukturform | Insektenzellen, die mit Baculovirus infiziert sind: Maus-p40 , Aminosäuren met 1-ser335, Zugangsnr. NM_008352 wurde mit Maus-p35 co-exprimiert, Aminosäuren met1-ala215, Zugangsnr. NM_ 008351 |
|---|---|
| Reinigungsverfahren | SDS-PAGE |
| Molekulargewicht | Die heterodimerische, p40, Aminosäuren MET 23-ser335, Cystin-verbunden mit p35, Aminosäuren arg 23-ala 215, hat eine vorhergesagte Molekularmasse von 57,496. Auf nicht-reduzierender SDS-PAGE wandert das heterodimere cystingebundene Protein als 65kDa-Protein. Das DTT reduzierte Protein migriert als 43kDa- und 24kDa-Polypeptide. |
| Konzentration | 0.1 mg/ml |
| Quelle | Mit Baculovirus infizierte Insektenzellen |
Beschreibung
Interleukin-12 (IL-12) ist ein heterodimerisches 70 kD(p70)-Zytokin, das aus zwei kovalent verbundenen, glykosylierten Ketten mit 40 (p40) und 35 kD (p35) besteht. IL-12 wird hauptsächlich von Monozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen als Reaktion auf bakterielle Produkte wie Lipopolysaccharide (LPS), auf intrazelluläre Pathogene oder bei Interaktion mit aktivierten T-Zellen produziert. IL-12 wurde ursprünglich aufgrund seiner Fähigkeit entdeckt, die Interferon-gamma (IFN-g)-Produktion, -Zellproliferation und -Zytotoxizität zu induzieren, die durch natürliche Killerzellen und T-Zellen vermittelt wird. Es ist nun erwiesen, dass IL-12 auch eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Th1-Antworten spielt, was zu IFN-g und IL-2Produktion führt. Diese Zytokine können wiederum T-Zell-Antworten und die Aktivierung von Makrophagen fördern. eBiosciences rekombinante Maus IL-12 p70 wird in Baculovirus-infizierten Insektenzellen als authentisches Heterodimer von Vorläufer p35- und p40-Untereinheiten unter Verwendung eines dualen Promotor-Expressionssystems hergestellt. Es unterscheidet sich von anderen verfügbaren Formen des Proteins dadurch, dass es als echter Heterodimer exprimiert wird, im Gegensatz zu einem einkettigen Pseudo-Heterodimer, in dem die Untereinheiten durch einen künstlichen Linker verbunden sind. Beschreibung: Interleukin-12 (IL-12) ist ein heterodimerisches 70 kD(p70)-Zytokin, das aus zwei kovalent verbundenen, glykosylierten Ketten mit 40 (p40) und 35 kD (p35) besteht. IL-12 wird hauptsächlich von Monozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen als Reaktion auf bakterielle Produkte wie Lipopolysaccharide (LPS), auf intrazelluläre Pathogene oder bei Interaktion mit aktivierten T-Zellen produziert. IL-12 wurde ursprünglich aufgrund seiner Fähigkeit entdeckt, die Interferon-gamma (IFN-g)-Produktion, -Zellproliferation und -Zytotoxizität zu induzieren, die durch natürliche Killerzellen und T-Zellen vermittelt wird. Es ist nun erwiesen, dass IL-12 auch eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Th1-Antworten spielt, was zu IFN-g und IL-2Produktion führt. Diese Zytokine können wiederum T-Zellreaktionen und Makrophagen-Aktivierung fördern. eBiosciences rekombinantes Maus IL-12 p70 wird in baculovirus-infizierten Insektenzellen als authentischer Heterodimer von Vorläufer p35- und p40-Subeinheiten mit einem dualen Promoter-Expressionssystem hergestellt. Es unterscheidet sich von anderen verfügbaren Formen des Proteins dadurch, dass es als echter Heterodimer exprimiert wird, im Gegensatz zu einem einkettigen Pseudo-Heterodimer, in dem die Untereinheiten durch einen künstlichen Linker verbunden sind. Berichtete Anwendungen: Rekombinantes Maus IL-12 ist biologisch aktiv und kann als Standard für p40 oder p70 ELISA verwendet werden. Getestete Anwendungen: Die ED50 dieses Proteins, gemessen mittels IFN-gamma-Induktionsassay in Maus-Splenozyten, ist kleiner oder gleich 175 pg/ml. Dies entspricht einer spezifischen Aktivität von mehr als oder gleich 5.7 x 10e6 Einheiten/mg. Quelle: Mit Baculovirus infizierte Insektenzellen: Maus p40, Aminosäuren MET 1-Ser 335, Zugangsnr. NM_008352 wurde mit Maus p35 koexprimiert, Aminosäuren MET 1-Ala 215, Zugangsnr. NM_008351. Bioaktivität: Die ED50 dieses Proteins, gemessen mittels IFN-gamma-Induktionsassay in Maus-Splenozyten, ist kleiner oder gleich 175 pg/ml. Dies entspricht einer spezifischen Aktivität von mehr als oder gleich 5.7 x 10e6 Einheiten/mg. Endotoxin: Weniger als 0.01 ng/ug Zytokin, wie durch den LAL-Assay bestimmt. Reinheitsgrad: >98 %, durch SDS-PAGE bestimmt. Molekulargewicht: Die heterodimerische, p40, Aminosäuren MET 23-ser335, Cystin-verbunden mit p35, Aminosäuren arg 23-ala 215, hat eine vorhergesagte Molekularmasse von 57,496. Auf nicht-reduzierender SDS-PAGE wandert das heterodimere cystingebundene Protein als 65kDa-Protein. Das DTT reduzierte Protein migriert als 43kDa- und 24kDa-Polypeptide. Lagerung und Handhabung: Für eine optimale Rückgewinnung sollten Sie vor dem Öffnen das Fläschchen schnell zentrifugieren. In einer sterilen Umgebung verwenden. Reinheitsgrad: Größer als 90 %, durch SDS-PAGE bestimmt. Aggregation: Weniger als 10 %, bestimmt durch HPLC. Filtration Nach Herstellung mit 0.2 μm gefiltert.Spezifikation
| Insektenzellen, die mit Baculovirus infiziert sind: Maus-p40 , Aminosäuren met 1-ser335, Zugangsnr. NM_008352 wurde mit Maus-p35 co-exprimiert, Aminosäuren met1-ala215, Zugangsnr. NM_ 008351 | |
| Die heterodimerische, p40, Aminosäuren MET 23-ser335, Cystin-verbunden mit p35, Aminosäuren arg 23-ala 215, hat eine vorhergesagte Molekularmasse von 57,496. Auf nicht-reduzierender SDS-PAGE wandert das heterodimere cystingebundene Protein als 65kDa-Protein. Das DTT reduzierte Protein migriert als 43kDa- und 24kDa-Polypeptide. | |
| Mit Baculovirus infizierte Insektenzellen | |
| Weniger als0.01 ng/μg Zytokin, wie durch den LAL-Assay bestimmt. | |
| Die ED50 dieses Proteins, gemessen mit dem IFN-Gammainduktionsassay in Mäusesplenozyten, ist kleiner oder gleich 175 pg/ml. Dies entspricht einer spezifischen Aktivität größer oder gleich 5.7 x 106 Einheiten/mg | |
| Unmarkiert | |
| Frl. | |
| Maus-IL-12 p70 |
| SDS-PAGE | |
| 0.1 mg/ml | |
| P/P | |
| PBS mit 1 % BSA und ohne Konservierungsmittel; pH-Wert 6.0 | |
| -80 °C | |
| RUO | |
| Il12a, Il12b | |
| Rekombinant |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Nur für Forschungszwecke.