Learn More
Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Isotype Control
159.00 CHF - 412.00 CHF
Spezifikation
Antigen Mouse IgG2b kappa
Klon eBMG2b
Anwendungen Flow Cytometry
Konjugat Super Bright 436
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15835533
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
62-4732-82
100 μg
412.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15825533
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
62-4732-80
25 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The monoclonal mouse IgG2b is useful as an isotype control immunoglobulin. Applications Reported: This eBMG2b antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This eBMG2b antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This should be used at the same concentration as the experimental antibody. Super Bright 436 can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 436 nm. We recommend using a 450/50 bandpass filter, or equivalent. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information. Excitation: 405 nm; Emission: 436 nm; Laser: Violet Laser Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.
Mouse IgG2b kappa Control antibody specifically detects Mouse IgG2b kappa in Not Applicable samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG2b kappa
Flow Cytometry
Liquid
RUO
IgG2b κ
Affinity chromatography
eBMG2b
Super Bright 436
Mouse
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Isotype Control (Primary)