Learn More
Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), Super Bright™ 780, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Isotype Control
156.00 CHF - 367.00 CHF
Spezifikation
Antigen Mouse IgG2b kappa
Konjugat Super Bright 780
Form Liquid
Wirtsspezies Mouse
Regulatorischer Status RUO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
78-4732-82
100 μg
367.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
78-4732-80
25 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The monoclonal mouse IgG2b, kappa is useful as an isotype control immunoglobulin. Applications Reported: This mouse IgG2b isotype control has been reported for use in immunocytochemistry, immunohistochemistry, and flow cytometric analysis. Applications Tested: Super Bright 780 Mouse IgG2b Isotype Control has been tested by flow cytometric analysis and can be used at the same concentration as the experimental antibody. Super Bright 780 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405nm) and emits at 780nm. We recommend using a 780/60 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (Product # SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information. Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.
Mouse IgG2b kappa Control antibody specifically detects Mouse IgG2b kappa in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG2b kappa
Liquid
RUO
Isotype Control (Primary)
Super Bright 780
Mouse
IgG2b κ