Learn More
Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), Super Bright™ 645, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Isotype Control
189.00 CHF - 439.00 CHF
Spezifikation
Antigen Mouse IgG2a kappa
Klon eBM2a
Konjugat Super Bright 645
Form Liquid
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15815693
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
64-4724-82
100 μg
439.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15805693
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
64-4724-80
25 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The isotype of a primary antibody and the application it is being used in can result in background staining. Primary antibody background noise can be caused by binding to Fc receptors on target cells; by non-specific interactions with cellular proteins, carbohydrates, and lipids; or by cell autofluorescence. Isotype control antibodies can act as negative controls to help differentiate non-specific background signal from specific antibody signal because they have no relevant specificity to a target antigen. While isotype controls are most commonly used in flow cytometry, they are useful in other applications such as chromatin immunoprecipitation (ChIP), immunohistochemistry, and gel shifts. Isotype controls should match with the primary antibody species and isotype so that the level of specific staining by the primary antibody may be accurately determined. If using directly labeled primary antibodies, the isotype control works best if conjugated with the same label as the test antibody.
Mouse IgG2a kappa Control antibody specifically detects Mouse IgG2a kappa in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG2a kappa
Super Bright 645
Mouse
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Isotype Control (Primary)
eBM2a
Liquid
RUO
IgG2a κ