Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IgG2a ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Speziell für die genaue und präzise Messung von Maus-IgG2a entwickelt.
302.00 CHF - 958.00 CHF
Spezifikation
Assay-Bereich | 3.90 bis 250 ng/ml |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 3,90 ng/mL |
Konjugat | HRP |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15550887
|
Invitrogen™
88-50420-86 |
10 x 96 Tests |
532.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15520887
|
Invitrogen™
88-50420-22 |
2 x 96 Tests |
302.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15530887
|
Invitrogen™
88-50420-76 |
20 x 96 Tests |
958.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Immunglobulin G2a (IgG2a) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des Maus-Proteins IgG2a.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Mouse IgG2a Ready-SET-Go! -ELISA-Set enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbentien-Assays (ELISA)Spezifikation
3.90 bis 250 ng/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitriert; HRP-konjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86) | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
24 Std 30 Min |
3,90 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
HRP | |
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 50 μl | |
Immunglobulin G2a | |
1 Std 45 Min |
Nur für Forschungszwecke