Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für Maus-IgG Gesamt Kit
Artikelnummer. 15243648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
192 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15243648 2 x 96 Tests 192 Tests
15560877 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15243648 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 885040022
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
  • Capture-Antikörperkonzentrat
  • Nachweisantikörperkonzentrat
  • Mouse IgG1-Isotypkontrolle (Standard), lyophilisiert, 200 ng/ml nach Rekonstitution
  • Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
  • Assay-Puffer A-Konzentrat (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung von Maus-IgG gesamt u.a. aus Serum, Plasma und Zellkulturüberständen.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Gesamt-IgG enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISAs) für den Nachweis und die Quantifizierung der Konzentrationen des Maus-Gesamt-IgG-Proteins.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
  • Das ELISA-Kit für unbeschichtetes Maus-Gesamt-IgG enthält vorab gematchte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISAs) für den Nachweis und die Quantifizierung der Konzentrationen des Maus-Gesamt-IgG-Proteins.
  • Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.
  • ELISAs dienen zur Messung der Zielmenge, die zwischen einem gematchten Antikörperpaar gebunden ist.
  • Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht als Beschichtung auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte aufgebracht.
  • Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).
  • Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich. Dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.
  • Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorliegenden Ziels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 1,56 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1,56 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 2 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Immunglobulin G, Gesamt-Immunglobulin G, Gesamt-IgG
Ziel Maus
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke