Learn More
Gibco™ Mouse IGF-I Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Murine IGF-I is a 7.6 kDa globular protein containing amino acids including 3 intra-molecular disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P05017 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Control, Western Blot Control, ELISA Standard, Bioactivity |
| Zusammensetzung | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 16000 |
| Molekulargewicht | 7.6 kDa |
| Name | Mouse IGF-I |
| Reinigungsverfahren | Purified |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | E. coli |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Mehr anzeigen |