Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für Maus-IFN-alpha
Artikelnummer. 15571997
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
2 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15571997
Marke: Invitrogen™ BMS6027TEN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen Maus-IFN-alpha
  • Biotin-Konjugat (monoklonaler Anti-Maus-IFN-alpha-Antikörper
  • Streptavidin-HRP
  • Maus-IFN-alpha-Standard, gefriergetrocknet, 4.000 pg/ml nach Rekonstitution
  • Kalibrator-Verdünnungsmittel
  • Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Blauer Farbstoff
  • Grüner Farbstoff
  • Roter Farbstoff
  • Klebefolien
Für den quantitativen Nachweis von IFN-alpha (Maus).
Der Maus-Interferon-alpha (Ms-IFNα)-ELISA quantifiziert Ms-IFNα in Mausserum, -plasma, Pufferlösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms-IFNα.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-IFNα misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01572
Assay-Bereich 31.3 bis 2,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 7,48 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 111654, 15962, 15965, 242517
Gensymbol Ifa1.
Interassay-VK 7.2 %
Intraassay-VK 3.7 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Alpha-Interferon, IFN leukozytisch, LelF D
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke