Learn More
Invitrogen™ Mouse HGFR/MET ELISA Kit
Artikelnummer. 17115639
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17115639
Marke: Invitrogen™ EM37RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Mouse HGFR/MET quantitates mouse HGFR/MET in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse HGFR/MET.
Met ist ein Tyrosinkinase-Rezeptor für den Hepatozyten-Wachstumsfaktor. Er ist mit Funktionen wie Zellproliferation, Streuung, Morphogenese und Überleben verbunden. Die Ligandenbindung an der Zelloberfläche induziert die Autophosphorylierung von MET, die Andockstellen für nachgeschaltete Signalmoleküle bereitstellt. Nach der Aktivierung des Liganden interagiert MET mit der PI3-Kinase-Untereinheit PIK3R1, PLCG1, SRC, GRB2 und STAT3. Dort führen Interaktionen zur Aktivierung von Signalkaskaden wie RAS-ERK, PI3, Kinase-AKT und PLCgamma-PKC. MET spielt eine Rolle bei der embryonalen Entwicklung, einschließlich der Magenbildung, der Entwicklung von Muskeln und Neuronen, der Angiogenese und der Nieren-Bildung. Es spielt auch bei Erwachsenen eine Rolle, einschließlich Wundheilung, Organregeneration und Gewebeumbildung. MET wurde mit Krebserkrankungen wie Magen, Nieren und Brust in Verbindung gebracht und ist daher ein Ziel für Krebstherapeutika und diagnostische Tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer AI838057; auts9; bHLHe59; CG1705; CG1705 Genprodukt aus Transkript CG1705-RB; CG1705-PA; CG1705-PB; CMET; c-met; DFNB97; Dmel\CG1705; Dmel_CG1705; DmMet; EC 2.7.10.1; Hepatozyten-Wachstumsfaktorrezeptor; HGF; HGF-Rezeptor; HGF-Rezeptor c-Met; HGF/SF-Rezeptor; Hgfr; HGF-SF-Rezeptor; Jugendhormonresistenz; Met; Met; Met; Met Proto-Oncogen; Met Proto-Oncogene (Hepatozyten-Wachstumsfaktorrezeptor); met Proto-Oncogene Tyrosinkinase; MET Proto-Oncogene, Rezeptor-Tyrosin-Kinase; Met/Met1; Methopren-tolerant; Methopren-tolerant; Methopren-tolerantes Protein; Met-PA; Met-PB; Mett; Oncogene MET; Par4; Proto-Oncogene c-Met; RCCP2; Resistenz (1) jugendliches H; Resistenz gegen jugendliches Hormon; Rst(1)JH; sc MET; Scatter-Faktor-Rezeptor; SF-Rezeptor; Lösliches c traf; Tyrosin-Protein-Kinase Met
Assay-Bereich 0,082 bis 20 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,08 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P16056.
Gensymbol MET
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel c-Met
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min