Learn More
Invitrogen™ Mouse HGFR/MET ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Mouse HGFR/MET quantitates mouse HGFR/MET in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse HGFR/MET.
Met ist ein Tyrosinkinase-Rezeptor für den Hepatozyten-Wachstumsfaktor. Er ist mit Funktionen wie Zellproliferation, Streuung, Morphogenese und Überleben verbunden. Die Ligandenbindung an der Zelloberfläche induziert die Autophosphorylierung von MET, die Andockstellen für nachgeschaltete Signalmoleküle bereitstellt. Nach der Aktivierung des Liganden interagiert MET mit der PI3-Kinase-Untereinheit PIK3R1, PLCG1, SRC, GRB2 und STAT3. Dort führen Interaktionen zur Aktivierung von Signalkaskaden wie RAS-ERK, PI3, Kinase-AKT und PLCgamma-PKC. MET spielt eine Rolle bei der embryonalen Entwicklung, einschließlich der Magenbildung, der Entwicklung von Muskeln und Neuronen, der Angiogenese und der Nieren-Bildung. Es spielt auch bei Erwachsenen eine Rolle, einschließlich Wundheilung, Organregeneration und Gewebeumbildung. MET wurde mit Krebserkrankungen wie Magen, Nieren und Brust in Verbindung gebracht und ist daher ein Ziel für Krebstherapeutika und diagnostische Tests.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AI838057; auts9; bHLHe59; CG1705; CG1705 Genprodukt aus Transkript CG1705-RB; CG1705-PA; CG1705-PB; CMET; c-met; DFNB97; Dmel\CG1705; Dmel_CG1705; DmMet; EC 2.7.10.1; Hepatozyten-Wachstumsfaktorrezeptor; HGF; HGF-Rezeptor; HGF-Rezeptor c-Met; HGF/SF-Rezeptor; Hgfr; HGF-SF-Rezeptor; Jugendhormonresistenz; Met; Met; Met; Met Proto-Oncogen; Met Proto-Oncogene (Hepatozyten-Wachstumsfaktorrezeptor); met Proto-Oncogene Tyrosinkinase; MET Proto-Oncogene, Rezeptor-Tyrosin-Kinase; Met/Met1; Methopren-tolerant; Methopren-tolerant; Methopren-tolerantes Protein; Met-PA; Met-PB; Mett; Oncogene MET; Par4; Proto-Oncogene c-Met; RCCP2; Resistenz (1) jugendliches H; Resistenz gegen jugendliches Hormon; Rst(1)JH; sc MET; Scatter-Faktor-Rezeptor; SF-Rezeptor; Lösliches c traf; Tyrosin-Protein-Kinase Met |
| Assay-Bereich | 0,082 bis 20 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,08 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P16056. |
| Gensymbol | MET |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |