missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse HAI-1 ELISA Kit

Artikelnummer. 17194883
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17194883 96 Tests 96 Stück
17105639 5 x 96 Tests 1 Stück
18567864 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17194883 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EM36RB

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

Mouse HAI-1 quantitates mouse HAI-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse HAI-1.

Das durch dieses Gen kodierte Protein gehört zur Kunitz-Familie der Serin-Proteasehemmer. Das Protein ist ein potenter, HGF-spezifischer Aktivator und es wird angenommen, dass er an der Regulierung der Proteolyseaktivität des HGF in geschädigtem Gewebe beteiligt ist. Eine alternative Spleißung führt zu mehreren Varianten, die verschiedene Isoformen kodieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer HAI; HAI1; HAI-1; Hepatozyten-Wachstumsfaktor Aktivator-Inhibitor 1; Hepatozyten-Wachstumsfaktor Aktivator-Inhibitor Typ 1; Hepatozyten-Wachstumsfaktor Aktivator-Inhibitor-1; Protease-Inhibitor 1 Kunitz-Typ; MANSC2; Serin-Peptidase-Inhibitor, Kunitz-Typ 1; Serin-Protease-Inhibitor, Kunitz Typ 1; Spint1; UNQ223/PRO256
Assay-Bereich 16 bis 4.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 16 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q9R097.
Gensymbol SPINT1
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel HAI-1.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.