Learn More
Invitrogen™ Mouse HAI-1 ELISA Kit
Beschreibung
Mouse HAI-1 quantitates mouse HAI-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse HAI-1.
Das durch dieses Gen kodierte Protein gehört zur Kunitz-Familie der Serin-Proteasehemmer. Das Protein ist ein potenter, HGF-spezifischer Aktivator und es wird angenommen, dass er an der Regulierung der Proteolyseaktivität des HGF in geschädigtem Gewebe beteiligt ist. Eine alternative Spleißung führt zu mehreren Varianten, die verschiedene Isoformen kodieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | HAI; HAI1; HAI-1; Hepatozyten-Wachstumsfaktor Aktivator-Inhibitor 1; Hepatozyten-Wachstumsfaktor Aktivator-Inhibitor Typ 1; Hepatozyten-Wachstumsfaktor Aktivator-Inhibitor-1; Protease-Inhibitor 1 Kunitz-Typ; MANSC2; Serin-Peptidase-Inhibitor, Kunitz-Typ 1; Serin-Protease-Inhibitor, Kunitz Typ 1; Spint1; UNQ223/PRO256 |
| Assay-Bereich | 16 bis 4.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 16 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q9R097. |
| Gensymbol | SPINT1. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |