Learn More
R&D Systems™ Mouse GPR116 (XP_006524190) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | XP_006524190 |
| Gen-ID (Entrez) | 221395 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Spezies | Mouse |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Menge | 10 μg |