missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech™ Maus GM-CSF ELISA-Kit

Artikelnummer. 16861606 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Zielspezies:
Maus
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16861606 Maus 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16861606 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE1001596T

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

KE10015 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das Maus GM-CSF ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung der Proteinkonzentrationen von endogenem Maus GM-CSF.

  • Der Assay erkennt Maus GM-CSF. Ein für Maus GM-CSF spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet.
  • Das Maus GM-CSF-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für Maus GM-VEGF spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Maus GM-CSF-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz. Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • GM-CSF, auch bekannt als Csf2, ist ein monomeres Glykoprotein, das von Makrophagen, T-Zellen, Mastzellen, NK-Zellen, Endothelzellen und Fibroblasten sezerniert wird und als Zytokin fungiert.
  • GM-CSF wurde zunächst als hämatopoetischer Wachstumsfaktor charakterisiert, der die Proliferation von myeloischen Zellen aus Vorläuferzellen des Knochenmarks stimuliert.
  • GM-CSF gilt heute als wichtiger Aktivierungs- und Differenzierungsfaktor für Immunzellen und ist für eine Vielzahl von biologischen Prozessen sowohl in der angeborenen als auch in der adaptiven Immunität von wesentlicher Bedeutung.
  • GM-CSF schützt nachweislich vor Lungeninfektionen und Darmentzündungen und ist für eine normale Homöostase in Lunge und Dickdarm notwendig.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_034099
Assay-Bereich 4,7 bis 300 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 1,2 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Maus
Gen-ID (Entrez) 12981
Wirtsspezies Maus
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P01587
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse GM-CSF ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.