Learn More
R&D Systems™ Mouse GDF-7/BMP-12 (NP_001299805.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18701947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18701947 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18701947 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00 CHF
    269.85 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 16.15 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen GDF-7/BMP-12
Zugriffsnummer NP_001299805.1
Gen-ID (Entrez) 151449
Gen-Alias BMP12, GDF-7, growth differentiation factor 7, growth/differentiation factor 7
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg