Learn More
R&D Systems™ Mouse EphA3 (NP_034270) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_034270 |
| Gen-ID (Entrez) | 2042 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Mouse |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Menge | 10 μg |