Learn More
Proteintech™ Maus-DKK1 ELISA Kit
Artikelnummer. 16841626 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Zielspezies:
Maus
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 16841626
Marke: Proteintech™ KE1003396T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
KE10033 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das Maus DKK1 ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung der Proteinkonzentrationen von endogenem Maus DKK1.
  • Der Assay erkennt Maus DKK1. Ein für Maus DKK1 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet. Das Maus-Protein DKK1 in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer Antikörper aus biotinyliertem, speziell für Maus DKK1, hinzugefügt, um das aufgenommene Maus-Protein DKK1 zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz. Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • Dickkopf 1 (DKK1), ein grundlegendes Mitglied der Dickkopf-Proteine, wurde als ein natürlich sezerniertes Glykoprotein identifiziert, das typischerweise den Wnt/β-Catenin-Signalweg antagonisiert, indem es den Wnt-Rezeptorkomplex LRP5/6 sequestriert (PMID: 31335221).
  • DKKs spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Wirbeltieren, wo sie lokal Wnt-regulierte Prozesse wie die antero-posteriore Achsenmusterung, die Gliedmaßenentwicklung, die Somitogenese und die Augenbildung hemmen.
  • Im Erwachsenenalter sind Dkks an der Knochenbildung und an Knochenerkrankungen, Krebs und der Alzheimer-Krankheit beteiligt (PMID: 22738799).
Spezifikation
Zugriffsnummer BC050189
Assay-Bereich 31,25 bis 2000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 3,8 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Maus
Gen-ID (Entrez) 13380
Wirtsspezies Maus
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID O54908
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse DKK1 ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine