missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse CTGF ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
Beschreibung
Connective Tissue Growth Factor (CTGF), also called CCN2, is a member of the CCN family. CTGF is a secreted protein produced by umbilical veins and vascular endothelial cells. CTGF possesses an Insulin-like Growth Factor (IGF)-binding domain, a thrombospondin type 1 domain, and a cysteine knot region. CTGF plays important roles in the proliferation and differentiation of chondrocytes, induces angiogenesis, and promotes cell adhesion in fibroblasts, endothelial, and epithelial cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P29268 |
| Assay-Bereich | 0,16 bis 10 ng |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.1 ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 14219 |
| Gensymbol | CCN2 |
| Interassay-VK | <10% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur