Learn More
Invitrogen™ Maus-CLOCK (AA 11 bis 30), synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 11524730
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
35 Mikrogramm
Artikelnummer. 11524730
Marke: Invitrogen™ PEP072
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synthetisches Peptid
Maus-CLOCK (Reste 11 bis 30) synthetisches Peptid, PEP-072, von Invitrogen.
PEP-072 ist ein synthetisches Peptid aus 20 Aminosäuren, dessen Sequenz mit den Resten 11 bis 30 von Maus-CLOCK übereinstimmt und dem am Amino-Terminus ein Cystein für die Konjugation an ein Trägerprotein hinzugefügt wurde. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): S11-S-I-V-D-R-D-D-S-S-I-F-D-G-L-V-E-E-D-D30-C Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt und Maus-CLOCK, Katalog# PA1-520 reagiert. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 12753
Spezies Maus
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer O08785
Gebräuchliche Bezeichnung CLOCK (aa 11-30), Maus
Inhalt und Lagerung -°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Lyophilisiert
Zusammensetzung Peptid ohne Konservierungsmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Regelung
Gensymbol Uhr
Lyophilisiert Yes
Konservierungsmittel Kein Konservierungsmittel
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz S11 -S-I-V-D-R-D-D-S-S-I-F-D-G-L-V-E-E-D-D30 -C