Learn More
R&D Systems™ Mouse CHADL (NP_001157792.1) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | CHADL |
| Zugriffsnummer | NP_001157792.1 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 2260 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 150356 |
| Gen-Alias | chondroadherin-like, chondroadherin-like protein, SLRR4B |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Mouse |
| Menge | 10 μg |