Learn More
R&D Systems™ Mouse CD28 (NP_031668) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18778478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18778478 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18778478 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC1498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00 CHF
    325.50 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 19.50 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
The Mouse CD28 (NP_031668) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CD28, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CD28 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen CD28
Zugriffsnummer NP_031668
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.171
Einsatztyp 670bp
Gen-ID (Entrez) 940
Gen-Alias CD28, CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Mouse
Menge 10 μg
For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.