Learn More
GIBCO™ Mouse (CD-1) S9 Fractions
Artikelnummer. 15451194 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451194 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15451194 Lieferant GIBCO™ Lieferanten-Nr. MSS9PL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leber-S9-Fraktionen, die aus einem Pool männlicher CD-1-Mäuse gewonnen wurden. Gesamt-Proteinkonzentration: 20 mg/ml
Leber-S9-Fraktionen, die aus einem Pool männlicher CD-1-Mäuse gewonnenen wurden.
Gesamt-Proteinkonzentration: 20 mg/ml
Wir bieten subzellulare Fraktionen der Leber aus einer Vielzahl von TOX-Arten, einschließlich human, nichtmenschliche Primaten (Javaneraffe und Rhesusaffe), Hund (Beagle), Ratte (Sprague-Dawley), Maus (CD-1 und Balb-c) und Forelle (Oncorhynchus mykiss). Kundenspezifische Arten sind auf Anfrage erhältlich.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren bestimmt.
Verwandte Links
Erfahren Sie mehr über unsere Mikrosome und subzellulären Fraktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spenderquelle Gepoolte Proben
Geschlecht Männlich
Physikalische Form Gefroren
Tissue Leber
Menge 1 ml
Reinheit Forschungsqualität
Wirtsspezies Maus
Konzentration 20 mg/ml
Produkttyp Maus-S9-Fraktion
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -60 °C bis -85 °C.
Format Tube
Subzelluläre Lokalisation S9-Fraktion
Versandbedingung Trockeneis
Produktlinie Gibco