Learn More
Invitrogen™ Mouse MCP-1/CCL2 Uncoated ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ 88-7391-77
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12740170
  • 986.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
  • Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
  • Standard. Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
  • 10X-Beschichtungspuffer. Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers
  • 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel. Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms
  • Enzym. Vortitrierte Avidin-HRP
  • Substrat. 1x TMB-Lösung
Beschreibung
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Monozyt-Chemoattraktant-Protein-1/CCL2 (MCP-1) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative ELISAs (Enzyme-Linked Immunosorbent Assays) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentrationen des Maus-Proteins MCP-1.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
MCP-1 (Monozyten chemotaktisches Protein-1, CCL2) hat ein vorhergesagtes Molekulargewicht von ca. 11 kDa, kann jedoch aufgrund der Glykosylierung bei einem höheren Molekulargewicht laufen. MCP-1 ist ein Mitglied der Zytokin-Familie und spielt eine wichtige Rolle bei der Immunregulation und entzündlichen Prozessen. MCP-1 überträgt Signale über die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren CCR2 und CCR4 zur Rekrutierung von T-Gedächtniszellen, Monozyten und dendritischen Zellen. MCP-1 steht mit der Tumorprogression und der Angiogenese in Zusammenhang und zeigt selektive chemotaktische Aktivität gegenüber Monozyten und Basophilen, aber nicht gegenüber Neutrophilen oder Eosinophilen. MCP-1 wird von einer Vielzahl von Zelltypen hergestellt und ist ein potenter Chemoattraktant für Monozyten, Gedächtnis-T-Lymphozyten und natürliche Killerzellen (NK). Zudem ist MCP-1 bei der Ätiologie mehrerer Immunstörungen beteiligt und wird bei Infektionen und Entzündungen hochreguliert. Während MCP-1 ein potenter Aktivator von Basophilen ist, stimuliert das verwandte Protein MCP-2 sowohl Eosinophile als auch Basophile. MCP-3 hat nachweislich das breiteste Einflussspektrum. MCP-1 ist an der Pathogenese von Krankheiten beteiligt, die durch monozytäre Infiltrate gekennzeichnet sind, z. B. Psoriasis, rheumatoide Arthritis oder Atherosklerose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Mouse MCP-1/CCL2 Uncoated ELISA Kit > 20 x 96 Tests