Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Maus-CCL2 (MCP-1) ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Artikelnummer. 15571137
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
Enthält Azid
Artikelnummer. 15571137
Marke: Invitrogen™ 88739176
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Enthält Azid
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des Proteingehalts von Maus-CCL2 in Proben, einschließlich Serum, Plasma und Zellkulturüberständen.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für das Maus-Monozyten-Chemoattraktantprotein 1/CCL2 (MCP-1) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des Maus-Proteins MCP-1.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
This gene is one of several cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The protein encoded by this gene is structurally related to the CXC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two cysteines separated by a single amino acid. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes and basophils but not for neutrophils or eosinophils. It has been implicated in the pathogenesis of diseases characterized by monocytic infiltrates, like psoriasis, rheumatoid arthritis and atherosclerosis. It binds to chemokine receptors CCR2 and CCR4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P10148
Assay-Bereich 15 bis 2,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 15 pg/mL
Inhalt und Lagerung Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples
10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody
5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme
Enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate: 1X TMB Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias Acidic seminal fluid protein; AI323594; C-C motif chemokine 2; C-C motif chemokine ligand 2; Ccl2; chemokine (C-C motif) ligand 2; GDCF-2; HC11; H-MCP-1; HSMCR30; immediate-early serum-responsive JE protein; immediate-early serum-responsive protein JE; Je; MCAF; Mcp1; MCP-1; MCP1A; MCP-1A; MGC9434; Monocyte chemoattractant protein 1; monocyte chemoattractant protein-1; monocyte chemotactic and activating factor; Monocyte chemotactic protein 1; monocyte chemotactic protein 1A; Monocyte secretory protein JE; monocyte-chemoattractant protein-1 precursor; platelet-derived growth factor-inducible protein JE; RP23-350G1.3; SCYA2; Sigje; small inducible cytokine A2; small inducible cytokine A2 (monocyte chemotactic protein 1, homologous to mouse Sig-je); small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 2; small inducible gene JE; small-inducible cytokine A2; SMC-CFAcidic seminal fluid protein; AI323594; C-C motif chemokine 2; C-C motif chemokine ligand 2; Ccl2; chemokine (C-C motif) ligand 2; GDCF-2; HC11; H-MCP-1; HSMCR30; immediate-early serum-responsive JE protein; immediate-early serum-responsive protein JE; Je; MCAF; Mcp1; MCP-1; MCP1A; MCP-1A; MGC9434; Monocyte chemoattractant protein 1; monocyte chemoattractant protein-1; monocyte chemotactic and activating factor; Monocyte chemotactic protein 1; monocyte chemotactic protein 1A; Monocyte secretory protein JE; monocyte-chemoattractant protein-1 precursor; platelet-derived growth factor-inducible protein JE; RP23-350G1.3; SCYA2; Sigje; small inducible cytokine A2; small inducible cytokine A2 (monocyte chemotactic protein 1, homologous to mouse Sig-je); small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 2; small inducible gene JE; small-inducible cytokine A2; SMC-CF; IL-21; IL-22; IL-D110; IL-TIF; ILTIF; TIFIL-23; TIFa; zcyto18
Gen-ID (Entrez) 20296
Gensymbol IL-21, IL-22, IL-D110, IL-TIF, ILTIF, TIFIL-23, TIFa, zcyto18
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 20 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Monozytenchemotaktisches Protein 1
Ziel Maus
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke