Beschreibung
- Der Assay erkennt Maus BAFF. Ein für BAFF spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet.
- Das BAFF-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer weiterer für BAFF spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene BAFF-Protein zu erkennen.
- Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz. Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
- TNFSF13B, auch als BAFF, BlyS, TALL1, TNFSF20, ZTNF4 und CD257 bezeichnet, ist ein Zytokin, das sich an TNFRSF13B/TACI und TNFRSF17/BCMA bindet. TNFSF13B ist in der Chromosomenregion 13q32-q34 lokalisiert und spielt eine Rolle bei der Regulierung der Immunantwort auf Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Entzündungen.
- Dieses Zytokin wird in Zellen der B-Zelllinie exprimiert und wirkt als potenter B-Zellaktivator. Es spielt nachgewiesenermaßen auch eine wichtige Rolle bei der Proliferation und Differenzierung von B-Zellen.
- Es wird angenommen, dass TNFSF13B auf Plazentaebene eine antiapoptotische Wirkung hat.
- TNFSF13B ist bei mehreren Autoimmunpatienten überexprimiert, obwohl der Mechanismus hinter dieser Eigenschaft unklar ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001334238 |
| Assay-Bereich | 62,5 bis 4000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 23 pg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Nachweisverfahren | Sandwich ELISA, Doppelantikörper |
| Immunassay-Kit-Format | Beschichtetes ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Zielspezies | Maus |
| Gen-ID (Entrez) | 24099 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Mouse BAFF ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine