missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse BAD-LAMP/LAMP5 (NP_083806.2) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18793057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18793057 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18793057 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00 CHF
    296.10 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 17.90 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gen BAD-LAMP/LAMP5
Zugriffsnummer NP_083806.2
Konzentration 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Zusammensetzung cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Einsatztyp 856 bp
Gen-ID (Entrez) 24141
Gen-Alias BADLAMP, C20orf103, chromosome 20 open reading frame 103, dJ1119D9.3, LAMP family protein C20orf103, LAMP5, LAMP-5, lysosomal-associated membrane protein family, member 5, UNC-43
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Mouse
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.