Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Rat IgG1 Secondary Antibody, NovaFluor™ Blue 760, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
170.00 CHF - 376.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD45
Klon 2D1
Konzentration 0.8 μg/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30055983
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
H005T03B11-A
100 Tests
376.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30054910
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
H005T02B11-A
25 Tests
170.00 CHF
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Rat IgG1 Monoclonal antibody specifically detects Rat IgG1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD45
0.8 μg/Test
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity chromatography
2D1
Flow Cytometry
NovaFluor Blue 760
RUO
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!