Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Rat IgG1 Secondary Antibody, NovaFluor™ Blue 760, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
170.00 CHF - 376.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD45 |
|---|---|
| Klon | 2D1 |
| Konzentration | 0.8 μg/Test |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30055983
|
Invitrogen™
H005T03B11-A |
100 Tests |
376.00 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30054910
|
Invitrogen™
H005T02B11-A |
25 Tests |
170.00 CHF
25 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Rat IgG1 Monoclonal antibody specifically detects Rat IgG1 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpezifikation
| CD45 | |
| 0.8 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| IgG1 κ | |
| Affinity chromatography |
| 2D1 | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Blue 760 | |
| RUO | |
| PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |