missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Rat IgG1 Heavy Chain Secondary Antibody (MARG1-2), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-68397APC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG1 Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG1 Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| IgG1 Heavy Chain | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Rat | |
| Purified |
| ELISA | |
| MARG1-2 | |
| PBS | |
| Rat IR27 IgG1 myeloma protein | |
| 0.25 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur