missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus K8a, Mouse, Clone: 8C12G10G1, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus K8a.
Marke: Abnova MAB5592.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus K8a | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:500-1:1000) Immunocytochemistry (1:50-1:100) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG2a |
| Immunocytochemistry, Western Blot | |
| 8C12G10G1 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against recombinant Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus K8a. | |
| In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 0.01% sodium azide) | |
| Recombinant protein corresponding to Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus K8a. | |
| RUO | |
| Virus | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur