Learn More
Mouse anti-Human IgG4 Fc Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MH1542
272.01 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10068052
  • 408.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Human IgG4 Fc Monoclonal antibody specifically detects Human IgG4 Fc in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG4 Fc
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Human IgG4
500 μL
Secondary
-20°C
IgG3 κ
Flow Cytometry
HP6023
Biotin