Learn More
Mouse anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody (4D2D9G8), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
211.00 CHF - 452.00 CHF
Spezifikation
Klon 4D2D9G8
Konzentration 1.0 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18263453
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-51523SS
0.025 mL
211.00 CHF
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18265073
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-51523
0.1 mL
305.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18224705
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-51523-0.5ML
0.5 mL
452.00 CHF
0.50 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
IgG (H+L) Monoclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
4D2D9G8
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000
Monoclonal
Purified
RUO
immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker)
IGHG1
IgG1
Protein G purified
Monoclonal anti-Human IgG is derived from a hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse. It is specific for the whole human IgG molecule, and has no cross reactivity with human IgM molecule as determined by an ELISA.
1.0 mg/mL
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
3500
Human IgG was isolated from human sera and purified by chromatography.
Secondary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.