missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF1AY, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16129885
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
Packungsgröße:
50 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16129885 50 μL 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16129885 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00009086A01.50uL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant EIF1AY.

This gene encodes a protein similar to eukaryotic translation initiation factor 1A (EIF1A). EIF1A is required for the binding of the 43S complex (a 40S subunit, eIF2/GTP/Met-tRNAi and eIF3) to the 5' end of capped RNA. [provided by RefSeq]

Sequence: DGQEYAQVIKMLGNGRLEAMCFDGVKRLCHIRGKLRKKVWINTSDIILVGLRDYQDNKADVILKYNADEARSLKAYGELPEHAKINETDT

Spezifikation

Antigen EIF1AY
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant EIF1AY.
Zusammensetzung 50% glycerol
Gen EIF1AY
Gen-Zugriffsnummer NM_004681
Gensymbole EIF1AY
Wirtsspezies Mouse
Immunogen EIF1AY (NP_004672, 31 a.a. to 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9086
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Antisera
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.