Learn More
CD171 Mouse anti-Human, BUV395, Clone: 5G3, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 565737
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15834499
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
The antibody was conjugated to BD Horizon BUV395 which has been exclusively developed by BD Biosciences as an optimal dye for use on a 355nm laser equipped instrument. With an Ex Max at 348nm and an Em Max at 395nm, this dye has virtually no spillover into any other detector. BD Horizon BUV395 can be excited with a 355nm laser and detected with a 379/28 filter.
Spezifikation
Spezifikation
CD171
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 395
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human SK-N-AS Neuroblastoma Cell Line
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
5G3
L1 Neurite Cell Adhesion Molecule; N-CAM-L1; L1CAM ; CAML1; MIC5
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
IgG2a